2-Aminopyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
Purity: 99%
CAS No.: 504-29-0
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 209-211°
Beilstein Reference: 105785
Merck Reference: 14,473
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006312
Formula:
C₅H₆N₂ Punto di ebollizione: 209…211 °C Punto di fusione: 56…60 °C Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006312 CAS Number: 504-29-0 EINECS: 207-988-4 UN: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,473 |