Stampa…
3-Iodopyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23225.14 B23225.06
B23225.14EA 324 EUR
B23225.14 B23225.06
3-Iodopyridine ≥99%
3-Iodopyridine
Purity: 99% CAS No.: 1120-90-7 Molecular Formula: C5H4IN Formula Weight: 205.00 Flash Point: 106°(222°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 90-92°/14mm Beilstein Reference: 106059 MDL No.: MFCD00023553
Formula: C₅H₄IN
Peso molecolare: 205 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 53…56 °C
Flash Pt: 106 °C (222 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023553
CAS Number: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6