Stampa…
3-Iodopyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
137440010 137440100
ACRO137440010EA 31.4 EUR
ACRO137440010 ACRO137440100
3-Iodopyridine 99%
3-Iodopyridine
Formula: C₅H₄IN
Punto di ebollizione: 90…92 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 53…56 °C
Flash Pt: 106 °C
MDL Number: MFCD00023553
CAS Number: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6
Visualizza i codici
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %