Stampa…
3-Fluoropyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
188300010 188300050
ACRO188300010EA 37.2 EUR
ACRO188300010 ACRO188300050
3-Fluoropyridine 99%
3-Fluoropyridine
Formula: C₅H₄FN
Peso molecolare: 97,09 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C (1013 hPa)
Densità: 1,13 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006374
CAS Number: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %