Stampa…
2-Fluoropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
119630500 119630050
ACRO119630500EA 141 EUR
ACRO119630500 ACRO119630050
2-Fluoropyridine 98%
2-Fluoropyridine
Formula: C₅H₄FN
Peso molecolare: 97,09 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C (753 mmHg)
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006224
CAS Number: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %