2,6-Difluoropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A15522.06
A15522.14
A15522.22
A15522.06EA
38.6
EUR
A15522.06
A15522.14
A15522.22
2,6-Difluoropyridine ≥98%
2,6-Difluoropyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 1513-65-1
Molecular Formula: C5H3F2N
Formula Weight: 115.08
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Characteristic
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 1422549
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006227
Formula:
C₅H₃F₂N Peso molecolare: 115,08 g/mol Punto di ebollizione: 123…124 °C Densità: 1,268 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006227 CAS Number: 1513-65-1 EINECS: 216-152-8 UN: 1993 ADR: 3,III |