Stampa…
2,6-Difluoropyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
306660050 306660250
ACRO306660050EA 36.5 EUR
ACRO306660050 ACRO306660250
2,6-Difluoropyridine 99%
2,6-Difluoropyridine
Formula: C₅H₃F₂N
Peso molecolare: 115,08 g/mol
Punto di ebollizione: 124,5 °C (743 mmHg)
Densità: 1,26 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006227
CAS Number: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to pink to red-purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %