2-Chloro-6-methoxypyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 17228-64-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1364500
MDL No.: MFCD00006265
Formula:
C₆H₆ClNO Punto di ebollizione: 185…186 °C Densità: 1,207 Flash Pt: 76 °C (168 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006265 CAS Number: 17228-64-7 EINECS: 241-264-9 |