Stampa…
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
208190010 208190050 208190250
ACRO208190010EA 34.5 EUR
ACRO208190010 ACRO208190050 ACRO208190250
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formula: C₅H₂ClN₃O₄
Peso molecolare: 203,54 g/mol
Punto di fusione: 63…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006233
CAS Number: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥98.0 %