2-Chloro-5-nitropyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 4548-45-2
Molecular Formula: C5H3ClN2O2
Formula Weight: 158.54
Flash Point: 158°(316°F)
Melting Point: 104-109°
Beilstein Reference: 120453
MDL No.: MFCD00006240
Formula:
C₅H₃ClN₂O₂ Peso molecolare: 158.54 g/mol Punto di fusione: 104…109 °C Flash Pt: 158 °C (316 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006240 CAS Number: 4548-45-2 EINECS: 224-908-3 |