Stampa…
2-Chloro-5-nitropyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
109740250 109741000
ACRO109740250EA 98.8 EUR
ACRO109740250 ACRO109741000
2-Chloro-5-nitropyridine 99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 158.54 g/mol
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006240
CAS Number: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥98.5 %
Titrable free acid ≤0.005 meq/g