Stampa…
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12161.06 A12161.14 A12161.22
A12161.06EA 28.6 EUR
A12161.06 A12161.14 A12161.22
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
2-Chloro-3-nitropyridine
Purity: 99% CAS No.: 5470-18-8 Molecular Formula: C5H3ClN2O2 Formula Weight: 158.54 Flash Point: 185°(365°F) Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 124482 MDL No.: MFCD00006232
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 158.54 g/mol
Punto di ebollizione: 260
Punto di fusione: 99…103 °C
Flash Pt: 185 °C (365 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006232
CAS Number: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8