2-Chloro-3-nitropyridine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
109730250
109731000
ACRO109730250EA
78.9
EUR
ACRO109730250
ACRO109731000
2-Chloro-3-nitropyridine 99+%
2-Chloro-3-nitropyridine
Formula:
C₅H₃ClN₂O₂ Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 100…103 °C Flash Pt: 185 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006232 CAS Number: 5470-18-8 EINECS: 226-799-8 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 103 °C |
HPLC | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.002 % |
Barium (Ba) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Manganese (Mn) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Strontium (Sr) | ≤0.005 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |