3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,5-Dichlorotrifluoropyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 1737-93-5
Molecular Formula: C5Cl2F3N
Formula Weight: 201.96
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 475874
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006226
Formula:
C₅Cl₂F₃N Peso molecolare: 201,96 g/mol Punto di ebollizione: 159…160 °C Punto di fusione: 24…26 °C Densità: 1,648 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006226 CAS Number: 1737-93-5 EINECS: 217-088-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |