3-Chloropyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 626-60-8
Molecular Formula: C5H4ClN
Formula Weight: 113.55
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 105744
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006375
Formula:
C₅H₄ClN Punto di ebollizione: 147…149 °C Punto di fusione: –0,5 °C Densità: 1,205 Flash Pt: 53 °C (127 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006375 CAS Number: 626-60-8 EINECS: 210-955-7 UN: 1993 ADR: 3,III |