2-Chloropyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-09-1
Molecular Formula: C5H4ClN
Formula Weight: 113.55
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5320
Melting Point: -46°
Boiling Point: 167-170°
Beilstein Reference: 105788
UN No.: 2822
MDL No.: MFCD00006228
Formula:
C₅H₄ClN Punto di ebollizione: 167…170 °C Punto di fusione: –46 °C Densità: 1,208 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006228 CAS Number: 109-09-1 EINECS: 203-646-3 UN: 2822 ADR: 6.1,II |