Stampa…
2-Chloropyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
110011000 110015000
ACRO110011000EA 27.7 EUR
ACRO110011000 ACRO110015000
2-Chloropyridine 99%
2-Chloropyridine
Formula: C₅H₄ClN
Punto di ebollizione: 168…170 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 1,209 g/cm³
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006228
CAS Number: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Visual transition interval from pH 1.2 (red) to 2.3 (yellow)