2,6-Dichloropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2402-78-0
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Odour: Unpleasant
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 108664
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006244
Formula:
C₅H₃Cl₂N Punto di ebollizione: 211 °C Punto di fusione: 84…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006244 CAS Number: 2402-78-0 EINECS: 219-282-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |