Stampa…
2,5-Dichloropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15442.14 A15442.18
A15442.14EA 96.4 EUR
A15442.14 A15442.18
2,5-Dichloropyridine ≥98%
2,5-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 16110-09-1 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Flash Point: 112°(233°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 190-191° Beilstein Reference: 108886 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006239
Formula: C₅H₃Cl₂N
Peso molecolare: 147,99 g/mol
Punto di ebollizione: 190…191 °C
Punto di fusione: 59…62 °C
Flash Pt: 112 °C (233 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006239
CAS Number: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III