Stampa…
2,5-Dichloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
186140050 186140250 186141000
ACRO186140050EA 37.7 EUR
ACRO186140050 ACRO186140250 ACRO186141000
2,5-Dichloropyridine 98%
2,5-Dichloropyridine
Formula: C₅H₃Cl₂N
Peso molecolare: 147,99 g/mol
Punto di ebollizione: 190…191 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 58…62 °C
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006239
CAS Number: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 28.1 to 29.5 % (citric acid dry substance)