Stampa…
2,4-Dichloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
379470050 379470250
ACRO379470050EA 90 EUR
ACRO379470050 ACRO379470250
2,4-Dichloropyridine 98%
2,4-Dichloropyridine
Formula: C₅H₃Cl₂N
Peso molecolare: 147,99 g/mol
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,37 g/cm³
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955618
CAS Number: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %