2,3-Dichloropyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃Cl₂N Punto di ebollizione: 202,5…203.5 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 67…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006229 CAS Number: 2402-77-9 EINECS: 219-281-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 70 °C |
GC | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |