Stampa…
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
357670010 357670050
ACRO357670010EA 28.1 EUR
ACRO357670010 ACRO357670050
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
2-Bromo-5-nitropyridine
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
Punto di ebollizione: 145…147 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 137…141 °C
MDL Number: MFCD00006222
CAS Number: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %