5-Bromo-2-iodopyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 223463-13-6
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 2119
Formula:
C₅H₃BrIN Punto di fusione: 113…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00691506 CAS Number: 223463-13-6 |