Stampa…
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
365940050 365940250
ACRO365940050EA 39.1 EUR
ACRO365940050 ACRO365940250
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
5-Bromo-2-iodopyridine
Formula: C₅H₃BrIN
Punto di fusione: 112…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00691506
CAS Number: 223463-13-6
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %