Stampa…
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B24862.06 B24862.14
B24862.06EA 34.4 EUR
B24862.06 B24862.14
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 53939-30-3 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 108887
Formula: C₅H₃BrClN
Peso molecolare: 192,44 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318951
CAS Number: 53939-30-3