3-Bromopyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 626-55-1
Molecular Formula: C5H4BrN
Formula Weight: 158.00
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5700
Odour: Characteristic
Melting Point: -27°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 105880
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006373
Formula:
C₅H₄BrN Peso molecolare: 158 g/mol Punto di ebollizione: 172…174 °C Punto di fusione: –27 °C Densità: 1,617 Flash Pt: 72 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006373 CAS Number: 626-55-1 EINECS: 210-952-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |