Stampa…
3-Bromopyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
107410250 107411000
ACRO107410250EA 85.4 EUR
ACRO107410250 ACRO107411000
3-Bromopyridine 99%
3-Bromopyridine
Formula: C₅H₄BrN
Peso molecolare: 158 g/mol
Punto di ebollizione: 173 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 1,64 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006373
CAS Number: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2 % Ethanol
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g