Stampa…
3,5-Dibromopyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A10875.06 A10875.14 A10875.22
A10875.06EA 67 EUR
A10875.06 A10875.14 A10875.22
3,5-Dibromopyridine ≥98%
3,5-Dibromopyridine
Purity: 98+% CAS No.: 625-92-3 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 108477
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236,89 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014634
CAS Number: 625-92-3
EINECS: 210-916-4