Stampa…
3,5-Dibromopyridine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 103 EUR
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibromopyridine 98+%
3,5-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236,89 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 110…114 °C
Flash Pt: >115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014634
CAS Number: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %