2-Bromopyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-04-6
Molecular Formula: C5H4BrN
Formula Weight: 158.00
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Characteristic
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 105789
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006219
Formula:
C₅H₄BrN Peso molecolare: 158 g/mol Punto di ebollizione: 192…194 °C Punto di fusione: –40.1 °C Densità: 1.625 Flash Pt: 97 °C (207 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006219 CAS Number: 109-04-6 EINECS: 203-641-6 UN: 2810 ADR: 6.1 II |