2-Bromopyridine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₄BrN Punto di ebollizione: 192…194 °C (761 mmHg) Punto di fusione: -40,1 °C Densità: 1,65 g/cm³ Flash Pt: 54 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006219 CAS Number: 109-04-6 EINECS: 203-641-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5700 to 1.5730 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |