2,6-Dibromopyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 626-05-1
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Flash Point: 213°(415°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 108922
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006223
Formula:
C₅H₃Br₂N Peso molecolare: 236.89 g/mol Punto di ebollizione: 255 °C Punto di fusione: 117…120 °C Flash Pt: 213 °C (415 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006223 CAS Number: 626-05-1 EINECS: 210-926-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II |