Stampa…
2,6-Dibromopyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
112910250 112911000 112915000
ACRO112910250EA 57.3 EUR
ACRO112910250 ACRO112911000 ACRO112915000
2,6-Dibromopyridine 98%
2,6-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236,89 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 118…119 °C
Flash Pt: 213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006223
CAS Number: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to grey to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
GC ≥99.0 %
Boiling point 114 to 116 °C
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %