Stampa…
2,5-Dibromopyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10937.18 A10937.09
A10937.18EA 167 EUR
A10937.18 A10937.09
2,5-Dibromopyridine ≥97%
2,5-Dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 624-28-2 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 249° MDL No.: MFCD00006221
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236.89 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006221
CAS Number: 624-28-2
EINECS: 210-839-6