2,5-Dibromopyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
112900100
112900500
ACRO112900100EA
72.5
EUR
ACRO112900100
ACRO112900500
2,5-Dibromopyridine 97%
2,5-Dibromopyridine
Formula:
C₅H₃Br₂N Peso molecolare: 236,89 g/mol Punto di ebollizione: 234…235 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 91…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006221 CAS Number: 624-28-2 EINECS: 210-839-6 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 91 to 96 °C |
GC | ≥96.0 % |