Tetraidrofurano, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₄H₈O Punto di ebollizione: 66 °C (1013 hPa) Densità: 0,888 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS Number: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |