Stampa…
Tetraidrofurano, anidro (max. 0,003% H2O) ≥99.9% stabilizzato
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 250 ppm
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83678.230EA 97.8 EUR
83678.230 83678.290 83678.269
Tetraidrofurano, anidro (max. 0,003% H2O) ≥99.9% stabilizzato
Tetraidrofurano
250 ml bottiglia con tappo costituito da un setto con 6 diversi punti di foratura richiudibili.
Formula: C₄H₈O
Punto di ebollizione: 66 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108,5 °C
Densità: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005356
CAS Number: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM