Stampa…
Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
28559.320EA 362 EUR
28559.320 28559.290
Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Tetraidrofurano
Non essendo stabilizzando, questo prodotto perde normalmente il titolo durante lo stoccaggio.
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 66 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108,5 °C
Densità: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –21,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005356
CAS Number: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=ff5fadf40c123ca2a185b7208594806b6ae11435&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) ≥ 99.9 %
Identification (IR) Conforms
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Peroxides (as H₂O₂) ≤ 50 ppm
Water ≤ 0.02 %
Transmittance (218 nm) ≥ 30 %
Transmittance (230 nm) ≥ 40 %
Transmittance (240 nm) ≥ 60 %
Transmittance (250 nm) ≥ 70 %
Transmittance (260 nm) ≥ 80 %
Transmittance (280 nm) ≥ 96 %
Transmittance (300 nm) ≥ 98 %
Filtered through 0.2 μm Confirmed