Tetraidrofurano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo 250-400 ppm
Formula:
C₄H₈O Punto di ebollizione: 66 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –108,5 °C Densità: 0,888 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS Number: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Assay | Min. 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 65.0 - 66.5 °C |
Density (20/4) | 0.885 - 0.888 |
Free acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Peroxides (as H2O2) | Max. 100 ppm |
Water | Max. 0.03 % |