Stampa…
Tetraidrofurano 99.8% non stabilizzato per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
268290010 268290025 268295000
ACRO268290010EA 184 EUR
ACRO268290010 ACRO268290025 ACRO268295000
Tetraidrofurano 99.8% non stabilizzato per HPLC
Tetraidrofurano
Formula: C₄H₈O
Punto di ebollizione: 66 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108,4 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: –21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005356
CAS Number: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.8 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
Wavelength at 1 A.U. ≤215 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
Peroxides ≤0.0075 %