Stampa…
1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L09774.03 L09774.MD
L09774.03EA 76.8 EUR
L09774.03 L09774.MD
1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
1,2-Dimethylnaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 573-98-8 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Odour: Characteristic Boiling Point: 266-267° Beilstein Reference: 2039376 MDL No.: MFCD00004035
Formula: C₁₂H₁₂
Punto di ebollizione: 266…267 °C
Densità: 1,013
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004035
CAS Number: 573-98-8
EINECS: 209-364-7