1-Metilnaftalene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20809.0005
8.20809.0250
8.20809.1000
8.20809.9010
8.20809.0005EA
25.7
EUR
8.20809.0005
8.20809.0250
8.20809.1000
8.20809.9010
1-Metilnaftalene per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Metilnaftalene
Formula:
C₁₁H₁₀ Punto di ebollizione: 244…245 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –33…–32 °C Densità: 1,022 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004034 CAS Number: 90-12-0 EINECS: 201-966-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Solubility | 0.026 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 142.20 g/mol |
Boiling Point | 244 - 245 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 2 hPa (25 °C) |
Flash Point | 82 °C |
Explosion Limit | 0.7 - 6.5 %(V) |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 529 °C |