1-Metilnaftalene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 90-12-0
Molecular Formula: C11H10
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.6150
Melting Point: -22°
Boiling Point: 240-243°
Beilstein Reference: 506793
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004034
Formula:
C₁₁H₁₀ Punto di ebollizione: 240…243 °C Punto di fusione: –22 °C Densità: 1,024 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004034 CAS Number: 90-12-0 EINECS: 201-966-8 UN: 3082 ADR: 9,III |