Stampa…
1-Metilnaftalene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
127161000 127165000 127160025
ACRO127161000EA 28.4 EUR
ACRO127161000 ACRO127165000 ACRO127160025
1-Metilnaftalene 96%
1-Metilnaftalene
Formula: C₁₁H₁₀
Punto di ebollizione: 240…243 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004034
CAS Number: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01