Stampa…
1-(Chloromethyl)naphthalene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
109450050 109451000 109455000
ACRO109450050EA 28.9 EUR
ACRO109450050 ACRO109451000 ACRO109455000
1-(Chloromethyl)naphthalene 95%
Formula: C₁₁H₉Cl
Punto di ebollizione: 291 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 31…31 °C
Densità: 1,17 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004042
CAS Number: 86-52-2
EINECS: 201-678-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6390 (20°C, 589 nm)
HPLC Remainder 2-chloromethylnaphtalene
Acid value ≤35 mg KOH/g
Peroxide value ≤4 meq O2/kg
UV at 280 nm A: ≤0.1
Residue after ign. (sulfated) ≤0.3 %
Specific optical rotation (after 24 h)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm