Stampa…
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B24568.06 B24568.14 B24568.22
B24568.06EA 41.8 EUR
B24568.06 B24568.14 B24568.22
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
2-(Bromomethyl)naphthalene
Purity: 96% CAS No.: 939-26-4 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° Boiling Point: 213°/100mm Beilstein Reference: 636546 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004123
Formula: C₁₁H₉Br
Peso molecolare: 221,1 g/mol
Punto di ebollizione: 213 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 51…55 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004123
CAS Number: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN: 3261
ADR: 8,II