2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
162560050
162560250
162561000
ACRO162560050EA
43.2
EUR
ACRO162560050
ACRO162560250
ACRO162561000
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
2-(Bromomethyl)naphthalene
Formula:
C₁₁H₉Br Punto di ebollizione: 213 °C (100 mmHg) Punto di fusione: 52…57 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004123 CAS Number: 939-26-4 EINECS: 213-359-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to light yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 57 °C |
GC | ≥95 % |