Stampa…
1-Bromo-2-methylnaphthalene 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
154260250 154261000
ACRO154260250EA 78.3 EUR
ACRO154260250 ACRO154261000
1-Bromo-2-methylnaphthalene 90%, grado tecnico
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Formula: C₁₁H₉Br
Peso molecolare: 221,1 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (760 mmHg)
Densità: 1,418 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003871
CAS Number: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6450 to 1.6530 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure