Naftalina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20846.0100
8.20846.1000
8.20846.0106
8.20846.9050
8.20846.9010
8.20846.0100EA
24.6
EUR
8.20846.0100
8.20846.1000
8.20846.0106
8.20846.9050
8.20846.9010
Naftalina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Naftalina
Formula:
C₁₀H₈ Peso molecolare: 128.17 g/mol Punto di ebollizione: 218 Punto di fusione: 79…82 °C Densità: 1.145 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 79 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001742 CAS Number: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,06457 |
|
Solubility | 0.03 g/l (25 °C) |
Melting Point | 79 - 82 °C |
Molar Mass | 128.17 g/mol |
Bulk Density | 550 - 600 mg/m3 |
Boiling Point | 218 °C |
Vapor Pressure | 0.08 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 80 °C |
Explosion Limit | 0.9 - 5.9 %(V) |
Density | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 540 °C |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |